VWR® LB 400, Homogeneizador de laboratorio
Proveedor: VWR
VWR®
710-0632EA 3100 EUR
710-0632 710-0922
VWR® LB 400, Homogeneizador de laboratorio
Homogenizadores Homogenizadores de palas
Homogeneizador compacto y fácil de usar, para volúmenes de muestra de 50 a 400 ml, que mezcla muestras sólidas y líquidas con eficacia en cualquier bolsa estéril (bolsas lisas o de filtro).
  • Extracción óptima de microorganismos
  • La preparación de las muestras para el análisis se realiza de una forma rápida, lo que elimina los difíciles pasos de limpieza
  • La puerta de acero inoxidable se abre completamente, lo que permite limpiar la cámara del homogeneizador de acero inoxidable de una forma sencilla
  • Seguro e higiénico (mínimo riesgo de infección), sin riesgo de contaminación cruzada
  • Amortiguadores resistentes de larga vida útil
Max./min. temperature: 40/5 °C