Esta buscando: Homogenizadores de palas
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Homogeneizador compacto y fácil de usar, para volúmenes de muestra de 50 a 400 ml, que mezcla muestras sólidas y líquidas con eficacia en cualquier bo...
Numero del catalogo: (710-0958)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Sample volumes from 80 to 400 ml.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (710-2143)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: VWR® Star Blender 400 Silent son homogeneizadores a paletas altamente eficientes para la preparación de muestras sólidas. Con una bolsa estéril, garan...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: INTERSCIENCE
Descripción: Laboratory blender for sample volumes of 5 to 80 ml.
Proveedor: INTERSCIENCE
Descripción: BagMixer® are highly efficient laboratory blenders for solid sample preparation. With a sterile bag, they guarantee optimal bacterial extraction in les...
Proveedor: Seward (FermionX)
Descripción: Los homogenizadores de laboratorio Stomacher® ofrecen mezclas y homogeneizaciones rápidas para una amplia variedad de muestras de laboratorio. Las máq...
Proveedor: Seward (FermionX)
Descripción: Los homogenizadores de laboratorio Stomacher® ofrecen mezclas y homogeneizaciones rápidas para una amplia variedad de muestras de laboratorio. Las máq...
Numero del catalogo: (432-0161)
Proveedor: Seward (FermionX)
Descripción: Para volúmenes de muestra de 80 a 400 ml, los homogenizadores de laboratorio Stomacher® ofrecen mezclas y homogeneizaciones rápidas para una ampl...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: INTERSCIENCE
Descripción: JumboMix® 3500 are highly efficient lab blenders for solid sample preparation. With a sterile bag, they guarantee optimal bacterial extraction in less ...
Numero del catalogo: (SEWA4500/000/EU)
Proveedor: Seward (FermionX)
Descripción: The robust Stomacher® 4500 is ideal for the BAM large volume testing procedures from 1000 to 4500 ml.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: IUL Instruments SA
Descripción: Los homogeneizadores/trituradores de laboratorio incluyen dos palas para la homogenización uniforme de muestras para el análisis microbiológico. ...
Numero del catalogo: (710-0583)
Proveedor: IUL Instruments SA
Descripción: Para muestras médicas, volúmenes de hasta 80 ml. Homogeneizador compacto y fácil de usar con cámara de acero inoxidable para una homogeneización senci...
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom