Dispersador, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Proveedor: IKA
ULTRA-TURRAX®
431-0189EA 1250 EUR
431-0250 431-0189 431-0188 431-0179 IKAA3737001
Dispersador, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Homogenizadores Homogeneizadores Portátiles
Funcionamiento manual o con soporte, volúmenes de 0,5 a 100 ml. Amplio rango de velocidad que permite el funcionamiento a alta velocidad periférica incluso con vástagos de diámetro pequeño.
  • Cambio sencillo del útil de dispersión mediante pinza de sujeción rápida
  • Potente motor que mantiene una velocidad uniforme en distintos medios
  • Útiles de dispersión de plástico, desechables, disponibles en dos tamaños. Ideales para ensayos PCR
Certificaciones: Protección IP según DIN EN 60529: IP 30
Información de suministro: se suministra con maletín de almacenamiento vacío (para el motor, las pinzas, los útiles de dispersión y las juntas de repuesto) y pinza de fijación. La herramienta de dispersión y los accesorios se deben solicitar por separado.