Esta buscando: Homogenizadores
121  results were found
SearchResultCount:"121"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Borosilicate glass tube, PTFE pestle with stainless steel shaft. Tissue grinders are used for controlled reduction of particle size and homogenisation...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Las manos de mortero y los microtubos están fabricados en polibutilentereftalato (PBTP) en una sala limpia de clase 10000, ISO 7, M5.5. Diseñados...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Choice of aggregates for a wide range of laboratory applications from 5 ml up to 20 L. The VWR® Aggregates solve the standard problems that are faced ...
Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Estos homogeneizadores compactos son adecuados para todas las tareas de dispersión estándar y mezclas intensivas. Las unidades son robustas, y su esta...
Promoción
Numero del catalogo: (432-0366)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: The VWR® 4-place Mini Bead Mill homogeniser is compact and powerful.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (432-0367)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: El homogeneizador de bolas VWR® forma parte de la más reciente generación de homogeneizadores de bolas. Este sistema económico está diseñado específic...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: VWR Collection
Descripción: VWR® Bead Mill MAX is the premier model in the VWR Bead Mill homogeniser range. VWR Bead Mill MAX is designed to grind, lyse or homogenise the most di...
Numero del catalogo: (412-0167)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Molino de bolas para la desintegración de pequeños volúmenes de muestra que se puede usar también para agitar o mezclar microtubos y microplacas. Para...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (710-0958)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Sample volumes from 80 to 400 ml.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (710-0953)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Herramienta de dispersión, Anillo de sellado Johnny para las cuchillas, esterilizable en autoclave, para usar con el sistema de fijación de la placa base Steri-Blostev 12
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Homogeneizador compacto y fácil de usar, para volúmenes de muestra de 50 a 400 ml, que mezcla muestras sólidas y líquidas con eficacia en cualquier bo...
Numero del catalogo: (710-2143)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: VWR® Star Blender 400 Silent son homogeneizadores a paletas altamente eficientes para la preparación de muestras sólidas. Con una bolsa estéril, garan...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Bertin Instruments
Descripción: The Precellys lysing kits offer the best versatility of volumes and grinding material to process any type of samples: Human, animal, plants, microorga...
Proveedor: KINEMATICA
Descripción: Designación: EC, versión EasyClean para una limpieza o esterilización más sencilla (estándar)/2, rotor/estator con 1 fila de dientes cada uno.
Proveedor: KINEMATICA
Descripción: Dispersing aggregates available as standard (EC design) and special aggregates (W, B design).
Proveedor: QSONICA LLC
Descripción: The Q55 sonicator is a compact and effective ultrasonic processor ideal for standard cell disruption and other small volume applications.
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 121
no targeter for Bottom