Placas calefactoras digitales
Proveedor: Cole Parmer
Stuart®
453-1124EA 1450 EUR
453-1124 453-1123 453-1129
Placas calefactoras digitales
Calentadores Placas calefactoras
Placas calefactoras controladas por microprocesador de alto rendimiento con control y pantalla digital de temperatura. La pantalla digital del modelo SD160 indica tanto la temperatura real como la seleccionada. Los modelos SD300 y SD500 son ideales para recipientes más grandes.
  • Distribución uniforme del calor
  • El indicador de temperatura elevada parpadeará siempre que la temperatura de la placa sea superior a 50 °C.
  • Protección antimicrobiana BioCote®
El modelo SD160 viene con un adaptador para la varilla de soporte.