Controlador de temperatura digital MC8108
Proveedor: Electrothermal
454-1428EA 1620 EUR
454-1428
Controlador de temperatura digital MC8108
Controladores Controladores de temperatura
Equipado con un microprocesador, constituye un práctico medio de control de temperatura, de funcionamiento sencillo y buena precisión.
  • Pantalla de fácil lectura, con retroiluminación
  • Con termómetro con resistencia Pt100
Al cambiar la alimentación al circuito calefactor y ajustar las condiciones de control (punto de ajuste e histéresis),según sea necesario, estos parámetros permanecerán almacenados en la memoria de la unidad, sin necesidad de utilizar una batería de repuesto.
Range of hysteresis: –100...+100 °C
Range of set point: –199...+999 °C