Regulator de potencia, MC227
Proveedor: Electrothermal
454-0041EA 898 EUR
454-0041
Regulator de potencia, MC227
Controladores Controladores de temperatura
Este regulador controla la entrada media de energía en un aparato calefactor, conectándolo y desconectándolo automáticamente, en los intervalos fijados por el MC227. La temperatura del aparato controlado por el regulador, permanece constante.
  • Adecuado para montaje sobre mesa, pared o pie universal con varilla de 12,7 mm de Ø
Adecuado para montaje sobre mesa, pared o pie universal con varilla.
Máxima corriente alterna: 10 A
Máxima corriente continua: 5 A
Información de suministro: se entrega sin enchufe