Controladores de temperatura
Proveedor: JULABO GmbH
9700140 9700160
620-8113EA 1438 EUR
620-8113 620-8114
Controladores de temperatura
Controladores Controladores de temperatura
Realice tareas de medición, control, seguridad y supervisión en función de la temperatura para mantas calefactoras, baños calefactores y mantas calefactoras.
  • Pantalla de indicación múltiple (LED) y teclado a prueba de salpicaduras
  • Funciones de alarma de temperatura alta y baja con un tono en intervalos que garantiza un funcionamiento seguro
  • La interfaz RS232 integrada permite la comunicación en línea con un PC
Modelo LC4.
Conexión de 230 V/2 kW para el dispositivo de calentamiento.
Controlador programable LC6.
LCD-dialog-display and multi-display (LED)
Connections for two working sensors and one safety sensor
Analogue connection for temperature recorder and external programmer
Integrated programmer: 6×60 steps
Conexión de 230 V/3 kW para el dispositivo de calentamiento.