Mantas calefactoras modulares con agitador, Electromantle® OMCA
Proveedor: Electrothermal
Electromantle®
453-0165EA 4710 EUR
453-0165 453-0091 453-0090
Mantas calefactoras modulares con agitador, Electromantle® OMCA
Calentadores Capas calefactoras
Temperatura máx. del elemento calefactor, 220 °C; velocidad del agitador magnético: 100 a 800 min⁻¹ La unidad base admite la opción de tres cartuchos intercambiables: tamaños de matraces de fondo redondo de 250, 500 o 1000 ml.
  • Construido con termoplástico ABS, retardante de llamas
  • La carcasa del soporte calefactor es de aluminio moldeado con recubrimiento de pintura de poliéster
Aislamiento térmico con fibra cerámica, que permite un calentamiento más rápido, y reduce el consumo de energía.
La pantalla de tres dígitos alterna la lectura de la temperatura fijada con la temperatura real ±1 °C.