Mechero con cartucho
Proveedor: Usbeck
451-2200EA 65.8 EUR
451-2200 451-0163
Mechero con cartucho
Calentadores Mecheros de gas
Quemador de acero inoxidable para mezcla propano/butano. Para temperaturas de hasta 1400 °C.
  • Con regulación de aire y llave de punzón
  • Con regulación de aire y llave de punzón
Ø× A: 105×215 mm
Información de suministro: Se suministra con cartucho, de recarga como accesorio.
Información de suministro: Se suministra con cartucho, de recarga como accesorio.