Sellador de placas automático, ALPS™ 3000
Proveedor: Thermo Scientific
731-0201EA 34751 EUR
MATRAB-3000
Sellador de placas automático, ALPS™ 3000
El termosellador de microplacas ALPS™ 3000 es un termosellador rápido y compacto que se ha diseñado para la integración robótica óptima en entornos de alta producción, al tiempo que permite el control manual desde la mesa de trabajo.
  • Los sellados se cargan por la parte superior y son fácilmente accesibles, con una rápida acción de sellado en la placa
  • Tecnología de pantalla táctil para facilitar el manejo y diagnosticar claramente las averías.
  • Equipado con pantalla táctil integrada para uso de sobremesa y puerto RS232; incluye parámetros de programación para integración robótica
  • Los sensores detectan la presencia de cinta de sellado, microplacas y entrada de aire para cerrar el sistema automáticamente y poder eliminar productos de residuo, retenciones en el sistema y daños potenciales
  • Se puede integrar con la mayoría de los apiladores de placas disponibles en el mercado.
Información de suministro: Información de suministro: Se suministra con transportador de placas para placas de PCR sin faldón, 3 inserciones de transportadores de placas, fusibles contra sobrecorrientes, 2 copas de vacío, conducto de aire de 3 m, herramienta para cargar películas, cable de comunicación RS232, cable de alimentación y manual de funcionamiento.