Software para validación de métodos analíticos, Validation Manager
Proveedor: VWR Collection
1.18988.SMA1
908-0040EA 0 EUR
908-0040 HPLC1.18988.SMA1
Software para validación de métodos analíticos, Validation Manager
Software Software de laboratorio
El software Validation Manager comprueba si su método analítico es adecuado para el uso previsto y genera automáticamente el informe de validación que necesita. De este modo, Validation Manager virtual puede ahorrarle días o incluso semanas de trabajo para cualquier técnica analítica.
  • Basado en las directrices internacionales para validación del método
  • Configuración versátil para todas las técnicas analíticas
  • Manejo fácil e introducción de datos sencilla
  • Cálculo y evaluación automáticos de las características del método
  • Compilación automática de informes
  • Validado y conformidad completa con la FDA
Para obtener más información sobre el software de Validation Manager, póngase en contacto con nuestros especialistas de Avantor y por correo electrónico con chromatography@eu.vwr.com.