Sistema de derivación de postcolumna, Pinnacle
Proveedor: Pinnacle
903-0080EA 0 EUR
903-0080 903-0081
Sistema de derivación de postcolumna, Pinnacle
Equipos cromatografía Sistemas de derivatización
Optimizado para el análisis de aminoácidos, carbamatos, micotoxinas, antibióticos y muchas otras aplicaciones. La tecnología de derivación de postcolumna mejora la sensibilidad o selectividad de la técnica cromatográfica de HPLC, tal y como se aplica en una amplia gama de procedimientos.
  • La programación del gradiente de temperatura del horno de columna mejora la separación y la duración del ciclo
  • Bomba de jeringa electrónica para un flujo continuo y regular
  • Una pieza, bomba cerámica
  • Válvulas electrónicas
  • Cartuchos de reacción fácilmente reemplazables
  • El horno de columna utiliza aire en circulación para aumentar la eficacia del calentamiento y la refrigeración
El software de control de PCX permite la introducción de reactivos que se controlan con precisión.