Esta buscando: Lavadoras de vidrio
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (MIEL12036820)
Proveedor: MIELE
Descripción: Basket kit for the treatment of laboratory glassware with injector nozzles & inserts.
UOM: 1 * 1 SET
Proveedor: MIELE
Descripción: PG 8504 is a freestanding unit with lid and its exterior is made from stainless steel casing. It can handle a wide variety of cleaning challenges foun...
Proveedor: MIELE
Descripción: The PLW 7111 SlimLine laboratory washers offer a comprehensive and systematic solution for analytically pure reprocessing of laboratory glassware.
Proveedor: MIELE
Descripción: The PLW 8616 laboratory washer can accommodate 216 laboratory flasks, 588 vials, or 294 pipettes. The large glassware washer is flexible and simple to...
Proveedor: MIELE
Descripción: Glassware washing machines, APS 101 Sego, Segosoft Miele Edition (licencias adicionales) para conexión con un segundo aparato o con uno auxiliar, Ø 6×130 mm, Ancho × Fondo × Alto: Ø 6×130 mm
Proveedor: MIELE
Descripción: G 7896 DOS cabinet: for 1 to 4 DOS modules with containers.
Numero del catalogo: (141-0603)
Proveedor: MIELE
Descripción: Estas máquinas de limpieza y desinfección con sistema de secado y cajón integrados se han diseñado para el tratamiento de instrumentos clínicos y OP, ...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: MIELE
Descripción: The PLW 6111 SlimLine laboratory washer offer a comprehensive and systematic solution to the reprocessing of laboratory glassware for analytical exper...
Proveedor: MIELE
Descripción: La lavadora de vidrio de laboratorio Miele PG 8583 representa una solución profesional para la cristalería de laboratorio para experimentos analíticos...
Proveedor: MIELE
Descripción: El lavavasos de laboratorio Miele PG 8583 es ​​una solución profesional para vidrio de laboratorio para llevar a cabo experimentos analíticos. Son esp...
Numero del catalogo: (MIEL10114330)
Proveedor: MIELE
Descripción: Miele PG 8593 laboratory glasswasher represents a professional solution for laboratory glassware for analytical experiments. This approach is particul...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: SMEG S.P.A.
Descripción: This range of professional Smeg washing and thermal disinfection machines are manufactured using high quality materials and components in order to ach...
Proveedor: SMEG S.P.A.
Descripción: The range of professional Smeg washing and disinfection machines is manufactured according to specific projects using professional materials and speci...
Numero del catalogo: (SMEGGW4090P)
Proveedor: SMEG S.P.A.
Descripción: Display: 128×64 pixel.
UOM: 1 * 1 UN
New Product
Numero del catalogo: (KLEI459960-0000)
Proveedor: KLEINFELD GMBH & CO.
Descripción: Esta lavadora se utiliza para el lavado y secado rápido y seguro de cubetas, tubos y artículos volumétricos de pequeña escala hasta aproximadamente 22...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (LANC60021178)
Proveedor: GETINGE LIFE SCIENCES
Descripción: These spray arms are suitable for laboratory washers.
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom