¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Categoría de producto
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "Sistemas de documentación de gel"
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/84/18945284.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (730-1470)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   The VWR® Basic gel documentation system offers reproducible, high resolution digital images for gel documentation. This entry level system is easy to ...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   VWR® Smart3 and Smart3 EZ are complete standalone systems with integral processor, so no external PC is required.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   VWR® Imager gel documentation and analysis systems are available in configurations suitable for fluorescence and chemiluminescence applications. Both ...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   The VWR® CHEMI only system is dedicated to chemiluminescence imaging. The system is built for high performance and automation and features a next gene...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (730-1346)
Proveedor:  LONZA
Descripción:   The FlashGel® camera captures data from the FlashGel® system, allowing complete separation, recovery and documentation safely, at the bench, in minute...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  SYNOPTICS
Descripción:   Sistema de documentación de geles, Syngene, PXi 9 Touch, 9 MP camera (24,98 MP effective output), motor driven fixed lens (f1,4), max. 130×100 mm viewing area, with touch screen and built-in processor
Proveedor:  SYNOPTICS
Descripción:   Sistema de documentación de geles, Syngene, U:Genius³-EZ, 3 MP, with motorised zoom, built-in PC, GeneSys software and GeneTools; without transilluminator (20×20 cm)
Numero del catalogo: (733-2313)
Proveedor:  SYNOPTICS
Descripción:   Sistema de documentación de geles, Syngene, InGenius³, with GeneSys and GeneTools software, without transilluminator
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 18
  1  2  3  Siguiente