¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Categoría de producto
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Generadores de gas
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/78/18945278.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"28"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Descripción:   These generators are designed to be connected to an existing air supply and can cater for the requirements of LC-MS, LC-MS-MS, sample evaporators, ELS...
Proveedor:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Descripción:   These Precision Nitrogen Trace generators produce "zero nitrogen" on demand from a compressed air source.
Numero del catalogo: (PEAK65-0001)
Proveedor:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Descripción:   This nitrogen generator has been engineered and designed as a gas delivery solution for ELSD, Compact Mass Spectrometer instruments and TLD readers wh...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Descripción:   Precision Hydrogen series hydrogen generators are suitable for carrier gas and flame gas at standard detection limits. Hydrogen purity: 99,9995%.
Numero del catalogo: (PEAK10-6022)
Proveedor:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Descripción:   The Genius 1220 nitrogen generator is designed to provide nitrogen flow to LCMS applications at a higher pressure.
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (PEAK65-0003)
Proveedor:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Descripción:   This air compressor generator has been designed to support the Solaris nitrogen generator for ELSD in laboratories without an external supply of high ...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (PEAK10-6320)
Proveedor:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Descripción:   The Genius 3020 nitrogen generator combines two individual systems with separate Nitrogen outputs into a single compact unit, thus allowing two separa...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (564-3002)
Proveedor:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Descripción:   The Precision air compressor is designed specifically to provide a dedicated, fully integrated compressed air source for Precision Nitrogen and Precis...
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 28
  1  2  3  4  Siguiente
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping