Monitores de aire
Proveedor: 3M
151-0151EA 74.5 EUR
MMMA3520
Monitores de aire
Los monitores utilizan el principio científico demostrado de la difusión, que comprende la mezcla gradual de moléculas de dos o más sustancias.
  • Monitorización de compuestos como el acrilonitrilo, el butadieno y el cloruro de metileno, para los que el carbón activo posee una capacidad limitada
  • Precisión de ±25% con un nivel de fiabilidad de 95% con respecto a los contaminantes presentes en el lugar de trabajo
Están diseñados para medir la exposición personal en las áreas de trabajo de varios sectores.