Soporte para botellas de gases
Proveedor: Usbeck
159-9110EA 61.6 EUR
159-9110
Soporte para botellas de gases
Colgadores de pared
Soporte para botellas de gases de aluminio con revestimiento de polvo, banda de seguridad y tiras de encaje. Puede ajustarse de forma sencilla en mesas de trabajo, estantes o repisas con un grosor máximo de 70 mm.
  • Adecuado para todas las botellas con un tamaño de 10 l y superior
  • Se cierra fuertemente, puede aflojarse de forma rápida