Esta buscando: Mobiliario
249  results were found
SearchResultCount:"249"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Estantes, Estantería de alambre de acero inoxidable reforzado, con juego de guías, 590×470 mm, carga de trabajo máxima de la estantería: 100 kg, Para: Incubadora refrigerada premium IL 240CR/IL 240PR
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Granito pulido. Cuatro patas absorbentes amortiguan la transmisión de vibraciones externas a esta superficie, por lo que es adecuada no solo para el p...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Estantes, Stainless steel raised shelf, Para: VWB2 18
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Estantes, Estante de alambre de acero inoxidable, con juego de correderas, 590×470 mm, carga de trabajo máxima del estante: 25 kg, Para: Estufa de incubación refrigerada IL 240CR Premium/IL 240PR
Numero del catalogo: (390-0735)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Estantes, Estante de acero inoxidable, Para: INCU-Line® IL 150R/250R Premium
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (611-2549)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Las microbalanzas y las balanzas analíticas de alto rendimiento deben colocarse en un ambiente en el que las interferencias debidas a la vibración sea...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Metro International
Descripción: Designed to work in conjunction with the entire Super Erecta® System of shelves and accessories, these Super Adjustable wire shelves have a unique cor...
Numero del catalogo: (467-0113)
Proveedor: Bohlender
Descripción: Estantes, Estante de acero inoxidable con 2 raíles de aluminio, Para: Desecadores Big star y Maxi, An×F×Al: 515×495×0,8 mm
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (METOL24WS)
Proveedor: Metro International
Descripción: Shelf ledges for solid shelves. Sturdy ledges (101 mm) contain items on shelves. Spring-clip tabs included for attachment.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (METO1242C)
Proveedor: Metro International
Descripción: Chrome plated wire shelves is an easy-to-assemble system that puts space to work practically anywhere.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (METOSF51N3C)
Proveedor: Metro International
Descripción: This sturdy square snake frame with plated finish provide additional support or access to floor.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Metro International
Descripción: Hanger tubes in stainless steel attach easily under Super Erecta shelves for hanging garments.
Numero del catalogo: (MSGA30630)
Proveedor: asecos
Descripción: Los armarios son regulables en altura con bandeja galvanizada con capacidad de carga de 50 kg.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Metro International
Descripción: The open wire design of these heavy-gauge shelves minimizes dust accumulation and allows a free circulation of air, greater visibility of stored items...
Proveedor: Metro International
Descripción: These Super Adjustable 2™ Starter and Add-On units save time and money by eliminating adjacent posts and replacing them with 'S' hooks. This system of...
Proveedor: Metro International
Descripción: MetroMax Q® grid shelves feature removable polymer shelf mats with epoxy coated frames, a more durable and cleanable alternative to traditional epoxy ...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 249
no targeter for Bottom