¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
armarios-de-extraccion
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/09/18945209.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  AZBIL TELSTAR BENELUX B.V.
Descripción:   Las vitrinas de gases de polvo se utilizan donde se liberan polvos peligrosos, por ejemplo, al realizar el pesaje. Las vitrinas garantizan el máximo n...
Proveedor:  SARTORIUS BALANCES
Descripción:   These safety weighing cabinets has greater protection and reliability in weighing hazardous powdered compounds. The constant inlet air velocity and sp...
Proveedor:  Bohlender
Descripción:   Anodized aluminium frame with panels made of polycarbonate.
Proveedor:  LABCONCO
Descripción:   In nanoparticle manipulation and dry powder chemical handling, enclosures keep hazardous powders and particulates contained. Room air is pulled into t...
Proveedor:  BIGNEAT LTD.
Descripción:   Extraction cabinet, Excel Plus 1206, powder containment cabinet, Filtro: +, An×F×Al ext.: 1220×725×1167 mm, An×F×Al int.: 1170×605×790 mm
Proveedor:  LABCONCO
Descripción:   These portable systems provide user protection by keeping powders and particulates contained during weighing procedures. The built-in blower and HEPA ...
Numero del catalogo: (LBCP3960302)
Proveedor:  LABCONCO
Descripción:   XPert™ balance enclosures provide user protection by keeping powders, particulates and fume contained during weighing procedures. They are well suited...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  LABCONCO
Descripción:   XPert™ filtered balance stations are vented balance enclosures designed to protect the user during powder weighing operations. The built-in HEPA filte...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 13
  1  2  Siguiente