Congeladores verticales profesionales
Proveedor: Liebherr
LIEBGGU1500XEA 0 EUR
LIEBGGU1500X 471-0399 471-1183 471-0913 471-0070 471-0914 471-0472 472-2384 472-2383 471-1065
Congeladores verticales profesionales
Congeladores Congeladores de laboratorio/aplicaciónes generales
Congeladores comerciales con enfriamiento estático.
  • Pantalla digital
  • Descongelación manual
  • Puerta reversible y bloqueable con autocierre a 45° (estable a 90°)
  • Control de temperatura electrónico
Rango de temperatura: -9 a -26 °C