Los Genepaddles son electrodos reutilizables de tipo parche no invasivos diseñados para aplicaciones in vivo e in vitro, como administración génica (IVEGD) en embriones de ratón. Los electrodos se colocan en la parte anterior y posterior del embrión tras la inyección de la molécula de interés y se aplica un pulso de electroporación.
- Parches rectangulares chapados en oro, disponibles en dos tamaños: 3 × 5 mm o 5 × 7 mm
- Los Genepaddles se pueden colocar en paralelo a una distancia predeterminada del tejido usando el soporte de Genetrode/Genepaddle.
Generador compatible: ECM® 830 y ECM® 2001
Intervalo de voltaje: 0 - 200 V CC (no utiliza CA)
Intervalo de longitudes del pulso: 10 µs - 99 ms en PBS.
Intervalo del número de pulsos: 1 - 99 (dependiendo del ajuste del voltaje y de la longitud del pulso).
Separación de los electrodos del soporte de Genetrode™: intervalo de 1 - 10 mm
* Requiere el soporte de Genetrodes/Genepaddle, cables con terminal cuadrado y cable coaxial con banana.