Los electrodos de calibre son electrodos reutilizables de tipo calibre para aplicaciones in vivo tales como la administración de fármacos o genes. Los electrodos de calibre constan de un calibre y un par de electrodos de placa.
- Las placas de los electrodos se pueden ajustar con la rueda del calibre.
- Tras inyectar la molécula de interés, se sujeta la zona del tejido diana con los electrodos y se aplican pulsos de electroporación usando un generador BTX.
- El campo eléctrico generado por los electrodos de calibre hace que se formen poros transitorios en las células del tejido permitiendo la incorporación de las moléculas.
Hay dos modelos disponibles: Calibres de 1×1 cm con placas de bronce para uso en animales pequeños. Calibres de mayor tamaño suministrados con dos placas de acero inoxidable de 1,5×1,5 cm o 2×2 cm, y que se emplean para superficies más grandes.
Generador compatible: ECM® 830, ECM® 2001
Gama de voltajes: 0 - 500 V (dependiendo de la separación de los electrodos).
Intervalo de duración del pulso: 10 µs - 99 ms (se pueden aplicar múltiples pulsos).
Separación de los electrodos: 0,1 - 13 cm.