Los electrodos 2-Needle Array™ son electrodos de aguja específicamente diseñados para aplicaciones de administración de fármacos o genes in vivo. El electrodo combina un mango reutilizable con puntas de doble aguja estériles desechables.
- Electrodo de acero inoxidable con mango de Delrin
- Una técnica simple, económica y segura (sin virus) para transferir genes in vivo mediante la inyección directa de DNA plasmídico en el interior del músculo.
Hay dos tamaños de electrodo disponibles. El 2-Needle array de 5 mm es recomendable para masas musculares pequeñas, como por ejemplo los músculos tibiales de ratón. El 2-Needle array de 10 mm es recomendable para masas musculares de mayor tamaño, como los músculos gemelos de rata.
Generador compatible: ECM® 830, ECM® 2001
Gama de voltajes: 0 - 500 V
Intervalo de duración del pulso: 10 µs - 99 ms en PBS.
Longitud del mango: 8 cm
Longitud de la aguja: 20 mm.