Estos portaobjetos se han utilizado para la manipulación de embriones y para la fusión de células o protoplastos. El portaobjetos encaja en un microscopio, para poder observar los procesos de alineamiento y fusión.
Los portaobjetos incluyen, aparte de un portaobjetos de vidrio, dos tiras de tubo de acero inoxidable (que funcionan como electrodos para generar un campo divergente) o barras cuadradas de acero inoxidable dispuestas a distintas distancias para generar campos homogéneos.
Generador compatible: ECM 830 y ECM 2001
Tipo de campo: divergente (portaobjetos con 0,5 o 1,0 mm de separación) u homogéneo (portaobjetos con 3, 2 o 10 mm de separación).
* Requiere cables con terminal cuadrado y un cable coaxial con banana.