Esta buscando: Sistemas de electroporación
Los electroporadores son esenciales en la técnica de aplicar descargas eléctricas a las células (electroporación) incrementando de esta forma la permeabilidad de la membrana celular de tal manera que permite la inclusión de nuevas sustancias (principalmente moléculas de ácidos nucleicos) al interior de las células. Estas unidades de electroporación se pueden adaptar a tipos celulares específicos y permitir un control preciso en el voltaje que se aplica para garantizar que las ondas de electroporación no disminuyen la viabilidad celular. Los electroporadores son excepcionalmente útiles en investigación biológica en búsqueda de opciones para tratamiento de enfermedades.
Los electroporadores son esenciales en la técnica de aplicar descargas eléctricas a las células (electroporación) incrementando de esta forma la permeabilidad de la membrana celular de tal manera que permite la inclusión de nuevas sustancias (principalmente moléculas de ácidos nucleicos) al interior de las células. Estas unidades de electroporación se pueden adaptar a tipos celulares específicos y permitir un control preciso en el voltaje que se aplica para garantizar que las ondas de electroporación no disminuyen la viabilidad celular. Los electroporadores son excepcionalmente útiles en investigación biológica en búsqueda de opciones para tratamiento de enfermedades.
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: EPPENDORF
Descripción: The Multiporator® is designed for the electroporation of eukaryotic cells. Applications include the transfection of animal and human cell lines, embry...
Numero del catalogo: (BTXI45-0654)
Proveedor: BTX
Descripción: The High Throughput ECM™ 630 system offers a multi-well electroporation technology for processing multiple samples in seconds. Using the HT multi-well...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: BTX
Descripción: The High Throughput ECM™ 830 system offers a multi-well electroporation technology for processing multiple samples in seconds. Using the HT multi-well...
Proveedor: BTX
Descripción: Gemini twin-wave electroporators are flexible systems allowing both square wave and exponential decay wave electroporation in a single unit. These wav...
Proveedor: BTX
Descripción: The ECM™ 830 is a square wave pulse generator designed for in vitro and in vivo electroporation applications. Square wave technology provides the adva...
Proveedor: BTX
Descripción: The ECM 399 system is an economical electroporation system for gram negative bacteria and yeast applications. Ideal for basic transformation in resear...
Proveedor: BTX
Descripción: The ECM™ 630 is an exponential decay wave electroporation generator providing a broad range of voltage and time constants for full flexibility in vary...
Proveedor: BTX
Descripción: Sistema de electroporación, BTX, AgilePulse™ in vivo (intra-muscular), con: AgilePulse™ IM pulse generator, parallel needle array handle, 6×10mm needle array 6 mm gap (3 each), 4×5 mm needle array 4 mm gap (3 each), cables and manual
Proveedor: BTX
Descripción: The ECM 2001+ is a multifunctional electrofusion and square wave electroporation generator. The ability to generate both AC and DC waves allows for fa...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom