VWR® kuroGEL, Electroblotting Modules For Verti Dual Gel Units
Proveedor: VWR
VWR®
700-7283EA 650 EUR
700-7283
VWR® kuroGEL, Electroblotting Modules For Verti Dual Gel Units
Aparatos de Blotting
Estos módulos de electrotransferencia están diseñados para proporcionar un sistema seguro y fácil de usar para la transferencia de ácidos nucleicos o proteínas de una matriz de gel a una membrana de transferencia adecuada. Se pueden utilizar dos tamaños de unidad para transferir un máximo de 10×10 cm o 20×20 cm.
  • Cada casete de compresión asimétrico y clasificado por colores incorpora un mecanismo de bloqueo para minimizar el movimiento del gel durante la inserción en el depósito
  • La asimetría de los casetes evita que se introduzcan en el depósito en una orientación incorrecta, opuesta a la dirección en la que se realiza la transferencia
Información de suministro: Cada módulo de 10×10 cm se suministra con dos casetes de compresión de 10 cm y dos almohadillas de fibra pequeñas. Cada módulo de 20×20 cm se suministra con dos casetes de compresión de 20 cm y dos almohadillas de fibra grandes.