VWR® Mini Gel II, Sistema de electroforesis
Proveedor: VWR
VWR®
700-0003EA 987 EUR
700-0003 700-0005 700-0004
VWR® Mini Gel II, Sistema de electroforesis
Sistemas de electroforesis Sistemas horizontales de electroforesis en gel
Mini Gel II es un sistema de electroforesis completo que incluye todos los componentes necesarios para montar y correr geles en horizontal (bandejas de gel, peines, soporte de fundición, tanque de gel y fuente de alimentación digital).
  • Cubeta de electroforesis y bandejas de gel moldeadas a prueba de fugas para un uso prolongado, y tapa con sistema de ventilación para disipar el calor durante la electroforesis
  • Fuente de alimentación fácilmente desconectable para facilitar la limpieza de la cubeta
  • Teclas de modo y flechas en el teclado de membrana para una sencilla programación, con todos los parámetros mostrados en una amplia pantalla digital
  • Juegos de montaje diseñados para montar los geles sin necesidad de usar cinta adhesiva o espaciadores y bandejas de montaje con varias ranuras para sujetar los peines
  • Electrodos guardados en casetes para protegerlos de posibles daños
Información de suministro: se suministra con cubeta de electroforesis, fuente de alimentación de conexión directa y juego de montaje de geles estándar. El juego de montaje estándar incluye 1 bandeja de gel de 12,5×13 cm, 2 bandejas de gel de 12,5×6 cm, 4 peines de 14/28 púas de 1 mm y un soporte de montaje. El set de montaje opcional incluye 4 bandejas de gel transparentes a UV de 6×6 cm cada una, 2 peines de 5/8 púas de 1 mm y un soporte de montaje.