Sensor de oxígeno disuelto StirrOx® G
Proveedor: WTW
StirrOx G
664-0510EA 1380 EUR
664-0510
Sensor de oxígeno disuelto StirrOx® G
Electrodos Electrodos de oxígeno disuelto
Sensor de oxígeno con agitación automática para medición y agitación simultáneas.
  • Operación con una sola mano para mediciones en serie rápidas
  • Flujo constante para una gran reproducibilidad
  • Consumo de oxígeno extremadamente bajo
  • Compensación de temperatura
  • Detección de fugas de membrana
Información para pedidos: Incluye recipiente de calibración OxiCal®-ST.