Esta buscando: Medidores electroquímicos
165  results were found
SearchResultCount:"165"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (663-0160)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Conductivity meter, VWR®, EC30, Tester, Conductividad: 0 - 1990 µS/cm, TDS: 0 - 10 ppt, 0...+100 °C, 8 pilas LR44, IP 67
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: VWR Collection
Descripción: User friendly instrument, with articulated electrode stand and IP 43-rated housing, provides high resolution and accuracy for precise multi-param...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: These digital meters combine six parameters in one instrument: pH, mV, temperature, conductivity, dissolved oxygen and turbidity. IDP technology optim...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: pHmetros económicos, precisos, robustos y resistentes al agua. Este set completo listo para usar incorpora una caja de transporte robusta, electrodo y...
Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: These precise instruments measure dissolved oxygen in % and ppm (mg/l) and temperature. A built-in microprocessor stores, calculates, and compensates ...
Numero del catalogo: (664-0175)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: El instrumento es fácil de utilizar, cuenta con un soporte articulado para el electrodo y una carcasa IP 43. Ofrece alta resolución y exactitud p...
UOM: 1 * 1 SET
Numero del catalogo: (664-0176)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: This user friendly portable instrument with robust IP 67 rated housing provides high resolution and accuracy for precise measurements in field applica...
UOM: 1 * 1 SET
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Este instrumento portátil fácil de usar con una carcasa resistente IP 67 proporciona alta resolución y exactitud para obtener mediciones precisas de p...
Numero del catalogo: (664-0234)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: This portable oxygen meter, with maintenance friendly galvanic sensor, is an entry level device suitable for everyday use. Concentrations in mg/L (ppm...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Estos medidores digitales combinan seis parámetros en un solo instrumento: pH, mV, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto y turbidez. La tecnolo...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: These portable, economical meters can simultaneously measure conductivity, specific conductance, salinity, TDS (Total Dissolved Solids) and temperatur...
Promoción
Numero del catalogo: (664-0236)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: These precise instruments measure dissolved oxygen in % and ppm (mg/L) and temperature. A built-in microprocessor stores, calculates and compensates f...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (662-2380)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: The user friendly instrument is distinguished by a large a 127 mm colour graphic touch screen. The meter can be used for accurate measurements of pH, ...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Es un instrumento sencillo y compacto diseñado para obtener resultados rápidos y exactos en un económico formato de bolígrafo. Idóneo para aplicacione...
Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: These compact, portable meters measure dissolved oxygen and temperature using a smart optical sensor. Values are transmitted from and to the sensor in...
Promoción
Numero del catalogo: (664-0177)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: This user friendly portable instrument with robust IP 67 rated housing provides high resolution and accuracy for precise optical oxygen measurements i...
UOM: 1 * 1 SET
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 165
no targeter for Bottom