Diluidor volumétrico Bio Dilutor
Proveedor: IUL Instruments SA
710-0114EA 0 EUR
IULA1310
Diluidor volumétrico Bio Dilutor
El Bio Dilutor se utiliza para realizar diluciones esterilizadas volumétricas o gravimétricas, principalmente diluciones en serie para microbiología. No es necesario llenar los tubos de antemano con 9 ml de solución de dilución. El modelo Advanced permite almacenar nueve programas y realizar diluciones gravimétricas en miligramos con una balanza de laboratorio.
  • Tubos y jeringuillas completamente esterilizables mediante autoclave
  • Soporte para puntas esterilizables mediante autoclave
  • Memoria de programa para diferentes aplicaciones
  • Dilución gravimétrica con balanza de laboratorio en miligramos para muestras viscosas
Información de suministro: Bio Dilutor se proporciona con soportes de puntas, juegos de tubos completos con frascos, jeringa de 10 ml y una caja de 60 puntas irradiadas con rayos gamma.