Esta buscando: Digestores
40  results were found
SearchResultCount:"40"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Merck
Descripción: Además de las tabletas Kjeldahl de 5 g, que se utilizan como catalizador en la digestión, Merck Millipore también tiene tabletas de 3,5 g. De este mod...
Numero del catalogo: (1.08030.1000)
Proveedor: Merck
Descripción: Se-Cu-Catalizador de mineralización Kjeldahl, Contenido: >94% Na₂SO₄; >1,45% CuSO₄; >1,5% Se
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Proveedor: Merck
Descripción: Zeolitas, ~1 - 2 mm
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Los tabletas de Kjeldahl son catalizadores que favorecen el paso de digestión del método Kjeldahl para la determinación de nitrógeno.
Numero del catalogo: (330666A)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: This product is not available in all countries. Please check with your local Avantor International office or supplier.
UOM: 1 * 1 C/U
MSDS Certificados
Proveedor: Bohlender
Descripción: Dimensionally stable basic vessel and screw cover made of TFM, homogenous, non porous surface.
Numero del catalogo: (ACRO243920025)
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger), 5 g, Contenido: Na₂SO₄: 4875 mg, Cu(II)SO₄.5H₂O: 75 mg; Se: 50 mg, Diam: 18 - 20 mm
UOM: 1 * 2,5 kg
MSDS
Proveedor: VELP SCIENTIFIC
Descripción: A series of thermoreactors for digestion of samples for a range of analyses including COD, heavy metal, non metallic elements. The ECO 6 has the possi...
Proveedor: VELP SCIENTIFIC
Descripción: DK digesters are traditional digesters, consisting of an aluminium heating block that offers excellent thermal homogeneity, heating up to 450 °C, prov...
Proveedor: VELP SCIENTIFIC
Descripción: Fully automatic Kjeldahl digestion units for nitrogen analysis and protein determination that incorporate the TEMS™ technology for savings in terms of...
Proveedor: THOMPSON & CAPPER
Descripción: Reactivos catalizadores Kjeldahl en forma de tableta conveniente con una gama de tabletas para adaptarse a aplicaciones generales y específicas.
Numero del catalogo: (BEHRB00217639)
Proveedor: BEHR
Descripción: In the behrotest® nitrogen station, solvent is evaporated under ambient temperature conditions by using a mild nitrogen flow. A distributor leads the ...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (BEHRB00217638)
Proveedor: BEHR
Descripción: The complete sample clean up station includes dropping funnel, clean-up column with glass frit, reducing flasks and stand.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (BEHRB00218413)
Proveedor: BEHR
Descripción: The behrotest® SMA-ARM workstation, for simultaneous aqua regia digestion of up to six samples for heavy metals analysis, are supplied with a programm...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (BEHRB00218426)
Proveedor: BEHR
Descripción: This six sample digestion apparatus with energy control is suitable for determination of hydroxyproline content.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: BEHR
Descripción: La determinación de DQO es un parámetro muy importante para las mediciones de aguas residuales. Las estaciones de trabajo Behr garantizan el análisis ...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 40
no targeter for Bottom