¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (3)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Esta buscando:
Colorímetros multiparamétricos
11  results were found
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/77/18989577.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Merck
Descripción:   Un instrumento portátil diseñado para las mediciones in situ.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  Merck
Descripción:   The mobile and robust Spectroquant® Move Cl₂/O₃/ClO₂/CyA/pH colorimeter covers 5 key important parameters for disinfection control (mainly Food & Beve...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (1.73630.0001)
Proveedor:  Merck
Descripción:   El colorímetro Spectroquant® Multy le ofrece una sencilla introducción al análisis de aguas fotométrico. El dispositivo está pre-programado para traba...
UOM:  1 * 1 UN
Últimas unidades de este producto. Vendido solo hasta fin de existencias. Encontrara alternativas disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerados anteriormente. Si necesita ayuda adicional, por favor llame a Servicio al cliente de VWR 902 222 897
Proveedor:  Hach
Descripción:   Rugged and reliable wavelength-specific filter photometer.
Numero del catalogo: (LOVI210000)
Proveedor:  Lovibond Tintometer
Descripción:   Colorimeter, Portable with rechargeable batteries , Fotómetro MultiDirect, con pilas recargables, cargador de red, cable de conexión a PC, estuche de transporte, 3 viales redondos de 24 mm, 3 viales redondos de 16 mm, adaptador de viales de 16 mm, 3 jeringas y vaso de precipitado de 100 ml., Longitudes de onda (nm): 430, 530, 560, 580, 610, 660, 265×195×70
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (705-0923)
Proveedor:  Lovibond Tintometer
Descripción:   The MD 610 combines the mobility of a handheld photometer with the characteristics of a modern laboratory photometer. This instrument has over 120 pre...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (705-0920)
Proveedor:  Lovibond Tintometer
Descripción:   The MD 600 is designed for the outdoor professional or on-site visits. It contains more than 120 pre-programmed methods.
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (705-0744)
Proveedor:  Hach
Descripción:   The DR900 is a robust multiparameter configured for immediate use.
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 11
  1  2  Siguiente