Contador de colonias automático, Flash & Go
Proveedor: IUL Instruments SA
IULA6017EA 0 EUR
IULA6017 710-0612 710-0611 IULA6018 710-0625
Contador de colonias automático, Flash & Go
Contadores de colonias
El primer contador de colonias que se amplía y se adapta a las necesidades específicas de los laboratorios de microbiología. Se puede ampliar en cualquier momento para adecuarlo al nivel de automatización, seguridad y prestaciones necesario. Flash and Go es la más reciente de una exitosa serie de contadores de colonias automáticos. Combina sofisticadas funciones de procesamiento y análisis de imágenes con una cámara y una fuente de luz innovadoras para proporcionar recuentos de colonias rápidos y precisos en un extenso abanico de aplicaciones.
  • Asegura un excelente contraste entre colonias y sustrato
  • Para recuento de placas de trasvase y espiral en 1 segundo
  • Control en cada recuento: agregue o suprima colonias con sólo hacer clic en la pantalla
  • Elimine un área con sólo mover el ratón o pulsando con el puntero de pantalla
  • Optimice la detección con una sola barra
  • Una cámara CCD de alta resolución trasmite una imagen en tiempo real de la muestra a la pantalla del ordenador
El sistema “Flash and Go” es perfecto para laboratorios destinados al desarrollo y producción de fármacos, ensayos de alimentos y productos lácteos, monitorización medioambiental y sanidad pública. Software desarrollado y recomendado para Windows XP Tablet Edition. Se puede agregar por separado un programa de software específico para medir el tamaño de las zonas de inhibición o para controlar las partículas y garantizar recuentos precisos basados en la sensibilidad del tamaño, la forma y el color.
Información de suministro: ordenador no incluido