¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (14)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Circuladores de calentamiento / enfriamiento
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"28"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Baños de acero inoxidable con controlador de temperatura MX fácil de usar con tres botones de control y mensajes en pantalla. Los baños se pueden usar...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Baños de circulación de acero inoxidable con opción de controlador de temperatura programable avanzado o digital avanzado. Ambos ofrecen una navegació...
Proveedor:  JULABO GmbH
Descripción:   The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision, and a wide working temperature range. The COR...
Proveedor:  LAUDA
Descripción:   Peltier thermostating is a optional stirring function for small sample volumes, extremely compact, easy to integrate with a temperature range from 4 u...
Proveedor:  JULABO GmbH
Descripción:   Los circuladores de refrigeración y calentamiento son ideales para aplicaciones de temperatura para sistemas externos con funcionamiento simultáneo de...
Proveedor:  IKA
Descripción:   The CBC 5 is a powerful refrigerated and heating circulator with strong heating and cooling power with an operating temperature range of −25 to +200 °...
Proveedor:  JULABO GmbH
Descripción:   Circuladores de refrigeración de temperatura ultra baja para calentamiento y enfriamiento. Las unidades son adecuadas para aplicaciones de temperatura...
Proveedor:  FUNGILAB
Descripción:   [EN]THERMOSTAT 8L THERMOVISC 100-F8 1 * 1 UN
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 28
  1  2  3  4  Siguiente