Baños y tapas, Plexiglas® o Makrolon®
Proveedor: Julabo
461-3544EA 752 EUR
JULA9900331
Baños y tapas, Plexiglas® o Makrolon®
Baños con soportes para gradillas de tubos de ensayo y asas, para utilizar con termostatos de inmersión.
  • Rango de temperatura hasta 60 °C
  • Construcción resistente, pared doble que proporciona rigidez
  • Permite visualizar fácilmente los elementos que están en el baño
Información para pedidos: Se entrega sin placa de sujeción para montaje del termostato de inmersión. Se debe solicitar por separado.