- Pagina principal
- Circuladores de calentamiento
Circuladores de calentamiento
Proveedor: Julabo
461-0168EA
5233
EUR
JULA9352512
Circuladores de calentamiento
Circuladores de calentamiento con baño de acero inoxidable para aplicaciones de termostatización interna y externa. Las unidades tienen potentes capacidades para grandes sistemas externos abiertos o cerrados con funcionamiento simultáneo dentro del baño. Se dispone de modelos con diferentes tamaños de baño y posibilidades de funcionamiento. Accesorios: sensores PT100 externos, líquidos para baño, tubos y adaptadores para conectar sistemas externos. También está disponible un serpentín de enfriamiento incorporada para aplicaciones de termostatización a temperaturas próximas a la ambiente.
- El sistema de aviso previo indica un descenso del nivel del líquido del baño.
- Control de temperatura PID con compensación de deriva y capacidad de la bomba regulable electrónicamente.
- Interfaz RS232
Modelos MA: Entre las funciones se incluye pantalla (LED) de indicación múltiple para el valor real, hasta tres valores seleccionados, funciones de aviso de temperatura alta y baja y protección contra temperatura elevada. Es posible calibrar tres temperaturas simultáneamente.
Modelos ME: Entre las funciones se incluye pantalla (LED) de indicación múltiple para el valor real, hasta tres valores seleccionados, funciones de aviso de temperatura alta y baja y protección contra temperatura elevada. Es posible calibrar tres temperaturas simultáneamente.
Las funciones son las mismas que las de MA y, además, tiene una pantalla VFD brillante para indicaciones simultáneas de valores seleccionados y reales internos/externos y control de temperatura en cascada PID para una mayor estabilidad de las temperaturas interna y externa.
Modelos ME: Entre las funciones se incluye pantalla (LED) de indicación múltiple para el valor real, hasta tres valores seleccionados, funciones de aviso de temperatura alta y baja y protección contra temperatura elevada. Es posible calibrar tres temperaturas simultáneamente.
Las funciones son las mismas que las de MA y, además, tiene una pantalla VFD brillante para indicaciones simultáneas de valores seleccionados y reales internos/externos y control de temperatura en cascada PID para una mayor estabilidad de las temperaturas interna y externa.
El sistema de aviso previo indica un descenso del nivel del líquido del baño.
Control de temperatura PID con compensación de deriva y capacidad de la bomba regulable electrónicamente.
Capacidad de la bomba regulable electrónicamente, con indicación de la fase de la bomba
Conexión para sensor PT100 externo para mediciones y control.
Programador integrado con 10 pasos de programa.
Interfaz RS232
Control de temperatura PID con compensación de deriva y capacidad de la bomba regulable electrónicamente.
Capacidad de la bomba regulable electrónicamente, con indicación de la fase de la bomba
Conexión para sensor PT100 externo para mediciones y control.
Programador integrado con 10 pasos de programa.
Interfaz RS232
Modelos HE, SE: Las funciones son iguales que las de ME y, además, tienen módulo electrónico opcional con conexiones analógicas para registrador de temperatura y programador de valores seleccionados.
Control en cascada inteligente ICC (Intelligent Cascade Control), control de temperatura con optimización automática para conseguir resultados óptimos.
Funciones de control de temperatura TCF (funciones de control de temperatura) para límite de banda, configuración de límites, factor de covelocidad y sistema dinámico de control.
Bomba de presión y succión especialmente potente hasta 1,1 bares, regulable electrónicamente
Control en cascada inteligente ICC (Intelligent Cascade Control), control de temperatura con optimización automática para conseguir resultados óptimos.
Funciones de control de temperatura TCF (funciones de control de temperatura) para límite de banda, configuración de límites, factor de covelocidad y sistema dinámico de control.
Bomba de presión y succión especialmente potente hasta 1,1 bares, regulable electrónicamente
Modelos HL, SL: Las funciones son las mismas que las de HE/SE y, además, tienen una pantalla LCD de diálogo retroiluminada con menú interactivo y conexiones para válvulas solenoides opcionales o calentador HST Booster con una capacidad de calentamiento adicional de 4 kW.
Interfaz RS232/RS485 para una comunicación perfecta y posibilidades de conexión en red.
Programador integrado para 6 programas de 60 pasos
Interfaz RS232/RS485 para una comunicación perfecta y posibilidades de conexión en red.
Programador integrado para 6 programas de 60 pasos
Flujo máx. / presión máx.:
ME: 11-16 l/min, 450 mbares
HE, SE, HL, SL: 22 – 26 l/min, presión de 700 mbares, succión de 400 mbares
ME: 11-16 l/min, 450 mbares
HE, SE, HL, SL: 22 – 26 l/min, presión de 700 mbares, succión de 400 mbares
Certificaciones: Clasificación (según DIN 12876-1: 3): MA, ME, HE, SE, HL, SL
Información para pedidos: Todas las unidades con interfaz RS232 pueden utilizar el software EasyTemp gratuito para su control por medio de un ordenador; el software se puede descargar gratuitamente. Si desea más detalles, póngase en contacto con Avantor.
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Consulta de precio
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart