Refrigerated coolers are primarily used for counter-cooling when used with a heated circulating bath or for rapidly cooling fluids down to low temperatures.
- El serpentín está diseñado para montarse debajo el puente de control de los baños Grant, sin reducir el espacio útil de trabajo
- Alta velocidad de enfriamiento: Alternativa para la refrigeración con hielo seco o agua corriente
- Las unidades cuentan con un serpentín de cobre bañado en níquel y una conexión de tubo flexible de 925 mm
el serpentín puede permanecer inmerso en líquidos hasta 100 °C con el enfriador apagado, y puede usarse para enfriar líquidos desde 100 °C.
Nota: Capacidad de enfriamiento a +20, 0 y −10 °C.
Precaución: No está diseñado para un funcionamiento continuo por encima de 40 °C.