Registradores de gráficos de temperatura, KT8
Proveedor: Dickson
620-2246EA 835 EUR
DICKKT8P0 DICKKT8P2 DICKKT8P3
Registradores de gráficos de temperatura, KT8
This chart recorder on Ø 203 mm disc provides more flexibility, a flip-up pen arm for fast pen and chart replacement and a digital display (620-2247 only). Remote K-thermocouple probe with replaceable sensor.
  • Tiempo de registro e intervalo de temperatura seleccionables por el usuario
  • Alarmas audiovisuales
  • Capacidad de registro de 31 días
Información de suministro: se suministra con cuatro pilas AA y toma de corriente eléctrica, una pluma y certificado de calibración de fábrica. Los gráficos se deben solicitar por separado.