Microcentrífugas de alta velocidad con ventilación y refrigeración CT15E / CT15RE
Proveedor: VWR Hitachi
521-3601EA 4530 EUR
HITC905607V1 HITC905606V1
Microcentrífugas de alta velocidad con ventilación y refrigeración CT15E / CT15RE
Centrífugas de sobremesa de alta tecnología, con ventilación y refrigeración, y aptas para aplicaciones estándar y de bioseguridad o biología molecular.
  • Extremadamente silenciosas
  • De tamaño reducido y seguras (bloqueo de tapa, detector de sobrevelocidad doble, detector de desequilibrio, detector de temperatura del motor anormal y sistema de cierre de tapa automático)
  • Panel frontal fácil de usar
  • Rotores esterilizables en autoclave (los rotores T15A62 y T15A63 también se pueden usar para aplicaciones de bioseguridad)
Certificaciones: Cumplimiento de los requisitos de la marca CE en relación con la seguridad mecánica y eléctrica, y la compatibilidad electromagnética (61010-1, 61010-2-020, EN 61326)
Información para pedidos: Se suministra con el rotor de ángulo fijo T15A61, 24×2 ml, 21.500×g y tapa de plástico. Los rotores T15A62 y T15A63 están disponibles por separado.