VWR® MiniStar silverline, Microcentrífuga
Proveedor: VWR
VWR® MiniStar silverline
521-2846EA 297 EUR
521-2846 521-2845 521-2844
VWR® MiniStar silverline, Microcentrífuga
Centrífugas Microcentrífugas
Centrífuga MiniStar silverline diseñada para aplicaciones que no requieran velocidades muy altas, como por ejemplo, microfiltración y separación de células. Adecuada para trabajar en cámaras frías. Al cerrar la tapa, el rotor accelera rápidamente a la velocidad máxima. Presionando el botón en la parte delantera del equipo atura la operación y abre la tapa. Además, tiene un interruptor de encendido/apagado en la parte trasera.
  • Base de metal con cuerpo ABS y tapa de seguridad transparete
  • Compacta y silenciosa
  • Aceleración y frenado en pocos segundos
  • Fácil de manejar;  para 8 tubos de  PCR o para 4 tiras PCR
Información para pedidos: Galaxy MiniStar se suministra con rotor de 8×1,5/2,0 ml, rotor para 4 tiras de 8 tubos de 0,2ml, 8 adaptadores para 0,5 ml y 8 adaptadores para tubos de 0,4 ml.