Microcentrífugas con ventilación y refrigeración, 5418 / 5418R (IVD)
Proveedor: Eppendorf
521-0726EA 0 EUR
521-0726 521-1539 521-0725 521-1401
Microcentrífugas con ventilación y refrigeración, 5418 / 5418R (IVD)
Centrífugas Microcentrífugas
Microcentrífuga ideal para realizar un centrifugado de alta calidad de pocas muestras.
  • Extremadamente compactas y silenciosas
  • Sistema práctico con dos diales de control
  • Rotor de serie con 18 posiciones con tapa antiaerosoles, con certificado de hermeticidad a los aerosoles
  • Tecla SHORT para un centrifugado rápido
  • Apertura automática de la tapa al terminar el centrifugado
Información de suministro: Supplied with FA-45-18-11 rotor.