Centrífugas universales CT6E
Proveedor: VWR Hitachi
521-3605EA 0 EUR
HITC905600V1
Centrífugas universales CT6E
Centrífugas de sobremesa universales con nuevo diseño y opciones (rotores y cubetas) para ajustarse a una amplia gama de aplicaciones. El tipo CT6E con rotor horizontal tiene una capacidad máxima de 1000 ml (4×250 ml).
  • Panel frontal fácil de usar
  • Tamaño reducido para facilitar y acelerar la carga y descarga de muestras
  • Ecológicas, reciclable en su mayor parte, ahorro de energía y ahorro de recursos que los modelos convencionales
  • Extremadamente silenciosas
Certificaciones: Cumplimiento de los requisitos de la marca CE en relación con la seguridad mecánica y eléctrica, y la compatibilidad electromagnética (61010-2-020, EN 61326).
Información para pedidos: Las cubetas redondas y rectangulares, y los adaptadores correspondientes para los distintos tubos de centrífuga, frascos y unidades de filtro están disponibles previa solicitud.