Aparatos de transferencia de punto y de ranura, "Dot and Slot blotters"
700-7245EA 668 EUR
VWRI700-7245 VWRI700-7094
Aparatos de transferencia de punto y de ranura, "Dot and Slot blotters"
Estos colectores, mecanizados a partir de componentes acrílicos de gran densidad con superficies de contacto recubiertas de forma precisa para garantizar el contacto uniforme con el filtro, se han diseñado para las hibridaciones de membranas de DNA Y RNA y la detección de antígenos/anticuerpos en aplicaciones inmunológicas. Cada colector está formado por módulos de pares de puntos superiores o de ranuras y un módulo de cámara de vacío inferior. Se necesita un vacío de aproximadamente 600 mm Hg (0,8 bares) durante la aplicación de la muestra.
  • Construcción sencilla, fácil de montar alineando los tornillos de acoplamiento y apretando los tornillos de apriete manual de acero inoxidable
  • Grabada con una cuadrícula alfanumérica para la identificación de la muestra