VWR®, Unidad de transferencia semiseca, 20×20 cm
Proveedor: VWR
700-7156EA 588.61 EUR
700-7156
VWR®, Unidad de transferencia semiseca, 20×20 cm
Aparatos de Blotting
Esta unidad se ha fabricado a partir de componentes acrílicos resistentes y con el objetivo de cumplir todas las normativas de seguridad reglamentarias. Un electrodo está hecho de acero inoxidable y el otro de titanio platinizado, por lo que se puede afirmar que es prácticamente imposible que presenten corrosión. Así, se evita la formación de depósitos en la membrana y los electrodos tendrán una duración casi indefinida, ya que no se deteriorarán. El diseño de la unidad ofrece un sistema uniforme para la transferencia de proteínas y ácidos nucleicos.
  • Un volumen de solución tampón y de corriente del gel (0,8 mA por cm²) muy bajos generan muy poco calor, de forma que se evita la distorsión de las bandas
  • Las transferencias se pueden realizar en menos de una hora en función del peso molecular de las moléculas que se van a transferir
  • Se pueden emplear geles individuales o pilas de varios geles
Unidad, An×L×Al: 275×265×65 mm