Unidades de electrotransferencia, BTV100
700-7131EA 577 EUR
VWRI700-7131
Unidades de electrotransferencia, BTV100
La unidad de electrotransferencia de VWR Collection está diseñada para ofrecer un sistema seguro y fácil de manejar para la transferencia de ácidos nucleicos o proteínas de una matriz de gel a una membrana de transferencia adecuada. Se puede utilizar para transferir hasta cuatro geles de 10×10 cm.
  • Un electrodo reemplazable por el usuario se compone de un cable de platino muy enrollado, lo que genera uniformidad del campo eléctrico, con la separación de electrodo calculada para una óptima transferencia
  • La unidad tiene una bobina de enfriamiento que está en contacto directo con el tampón y que permite bombear el refrigerante mediante un refrigerador o un grifo para enfriar el tampón
  • Un imán de agitación se puede colocar debajo de las casetes de compresión para facilitar el control de la temperatura
  • Cada casete de compresión asimétrico y clasificado por colores incorpora un mecanismo de bloqueo para minimizar el movimiento del gel durante la inserción en el depósito
  • La asimetría de los casetes evita que se introduzcan en el depósito en una orientación incorrecta, opuesta a la dirección en la que se realiza la transferencia
Información de suministro: Cada unidad se entrega con cuatro casetes de compresión y cuatro discos de fibra.