Esta buscando: Aparatos de Blotting
VWR le ofrece una gran variedad de diferentes aparatos de blotting para procesos de Southern, Western y Northern blotting. Los sistemas de electroblotting permiten transferencias sencillas de múltiples geles a la vez en menos de una hora. Sistemas de tanque grandes y pequeños producen resultados uniformes. Los sistemas de transferencia semi-seco permiten transferencias eficientes y rápidas de proteínas a membranas con bajo volúmen de tampón.
VWR le ofrece una gran variedad de diferentes aparatos de blotting para procesos de Southern, Western y Northern blotting. Los sistemas de electroblotting permiten transferencias sencillas de múltiples geles a la vez en menos de una hora. Sistemas de tanque grandes y pequeños producen resultados uniformes. Los sistemas de transferencia semi-seco permiten transferencias eficientes y rápidas de proteínas a membranas con bajo volúmen de tampón.
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: PerfectBlue semi-dry electroblotters are designed for clean, rapid and effective transfer of proteins and nucleic acids from polyacrylamide or agarose...
Numero del catalogo: (700-0291)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: El minisistema de PAGE-electrotransferencia shiroGEL permite transferir de forma rápida y sencilla tres geles al mismo tiempo. Los geles ajustan perfe...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (700-0416)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: The kuroGEL semi-dry blotter provides great flexibility in a laboratory since it can be used for all types of blotting: Western, Southern and Northern...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: VWR Collection
Descripción: PerfectBlue S and M tank electroblotters are designed to rapidly transfer nucleic acid or protein fragments from up to four polyacrylamide gels at a t...
Numero del catalogo: (786-163)
Proveedor: G-Biosciences
Descripción: Enhancer™ dot blot system allows for the rapid application of up to 384 protein or nucleic acid samples on to a 12×9 cm membrane for subsequent analys...
UOM: 1 * 1 KIT
Proveedor: OWL SCIENTIFIC
Descripción: Estos elegantes sistemas de perfil bajo están diseñados para transferir con eficacia proteínas y ácidos nucleicos a las membranas. La base contiene un...
Proveedor: OWL SCIENTIFIC
Descripción: Aparatos de blotting, Owl™, VEP-2 mini tank electro-blotting system, including transfer area: 90×90 mm, buffer volume: 1,4 l, L×W×H: 180×130×165 mm
Proveedor: Whatman products (Cytiva)
Descripción: El sistema TurboBlotter™ es un dispositivo de transferencia descendente rápida para la transferencia de DNA Y RNA de alta resolución. La pila de trans...
Numero del catalogo: (PIER84747)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: The Western blot roller is a simple, reusable tool for gently and easily removing trapped air bubbles when assembling transfer stacks in semi-dry or w...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (TE22)
Proveedor: Cytiva
Descripción: Transphor™ units use transverse electrophoresis to transfer proteins from polyacrylamide gels onto nitrocellulose and PVDF membranes. The optional Tra...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Genscript
Descripción: eBlot® L1 wet protein transfer system is a highly efficient western blotting transfer system that uses a novel technology (patent pending) developed b...
Numero del catalogo: (ICNA11INSB8100)
Proveedor: MP Biomedicals
Descripción: TransDNA Express™ vacuum blotter is used to quickly and efficiently transfer DNA and RNA to membranes. Transfer is completed within an hour without an...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (80-6418-96)
Proveedor: Cytiva
Descripción: Perform 1-D and 2-D electrophoresis and electrotransfer in a single compact unit.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Cytiva
Descripción: Amersham™ ECL™ semi-dry blotters are designed to deliver outstanding electrophoretic transfer results using low current and voltage with a minimal amo...
Numero del catalogo: (732-3879)
Proveedor: Genscript
Descripción: eZwest™ Lite is an automated western blotting device providing an easy and simple solution in your western blotting workflow. After proteins are trans...
UOM: 1 * 1 SET
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom