Esta buscando: Bloques
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Calentador de bloque, bloques, VWR®, Aluminium block, Para: 1,5 ml tubes, Núm. de orificios: 40
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Calentador de bloque, bloques, VWR®, Mini block with thermometer well, Dimensión de pocillo: Ø 11,1 mm, Para: 1,5 ml tubes, Núm. de orificios: 15, Profundidad: 30,5 mm
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Calentador de bloque, bloques, VWR®, Monobloque, Dimensión de pocillo: Ø 17,5 mm, Para: Tubos de fondo redondo de 15/16 mm, Núm. de orificios: 12, Profundidad: 48,4 mm
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Calentador de bloque, bloques, VWR®, Monobloque, 10 tiras de 8 tubos de PCR, Dimensión de pocillo: Ø 6,4 mm, Para: 0.2 ml tubos, Núm. de orificios: 80, Profundidad: 15,5 mm
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Construidas a partir de un bloque sólido de aluminio anodizado.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Calentador de bloque, bloques, VWR®, Interchangeable 384 well PCR plate thermal block with lid, Dimensión de pocillo: Ø 4,0 mm, Para: 1×384-well PCR microplate, Núm. de orificios: 384, Profundidad: 8,1 mm
Waste Reducing
Proveedor: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descripción: Calentador de bloque, bloques, Bloque intercambiable, Para: Tubos de 10 mm Ø, Núm. de orificios: 24, Profundidad: 50 mm
Proveedor: Cole-Parmer
Descripción: Interchangeable heating blocks offer excellent thermal conductivity.
Proveedor: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descripción: Calentador de bloque, bloques, Grant-bio, Block, interchangeable for 10×Ø 13 mm tubes
Proveedor: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descripción: Calentador de bloque, bloques, Grant-bio, Block for TS-DW, Para: One Sarstedt® 96/2200 µl deep well plate
Proveedor: IKA
Descripción: Calentador de bloque, bloques, Single block, combination: 4/3/2×1,5/15/50 ml , Para: Centrifuge tubes, 1,5 ml/15 ml/50 ml, Profundidad: 39,1/44,5/47,6 mm
Proveedor: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Descripción: Blocks for digital block heater to optimise flexibility and performance.
Numero del catalogo: (NABE602211388)
Proveedor: NABERTHERM GMBH
Descripción: Heating elements for N7 (1 Set).
UOM: 1 * 1 SET
Numero del catalogo: (460-0049)
Proveedor: Cole-Parmer
Descripción: Made from anodised aluminium, blocks have a separate hole to accommodate a thermometer if required.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: IKA
Descripción: Los bloques de reacción permiten realizar la síntesis en matraces de fondo redondo a temperaturas de hasta 180 ˚C, evitando el uso de baños de ac...
Proveedor: EPPENDORF
Descripción: Calentador de bloque, bloques, SmartBlock™ 5,0 ml, thermoblock for 8×5,0 ml Eppendorf Tubes®
Promoción
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom