Esta buscando: Enfriadores / calentadores de bloque
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descripción: The Grant bio block heater/coolers are compact, flexible and easy to use – they are ideal for the rapid heating and cooling of microtubes, and a very ...
Numero del catalogo: (GRANCH3-150EU)
Proveedor: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descripción: CH3-150, dry-block thermostat with heating and cooling function, is designed to thermally stabilise materials at a wide range of temperatures. With ch...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (TECN24120-00)
Proveedor: Cole-Parmer
Descripción: Keep samples cold, clean, and dry.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (460-0226)
Proveedor: EPPENDORF
Descripción: ThermoStat™ C is ideal for accurately setting and maintaining temperatures, Peltier technology provides precise temperature control. A digital display...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (BARN88880030)
Proveedor: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Descripción: Compact programmable heating/cooling block heater with digital display can be used for all common applications in laboratory. Applications include enz...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (BOEI115001-2)
Proveedor: BOEKEL SCIENTIFIC
Descripción: Boekel scientific's dry block heaters are advanced, configurable and easy-to-use.
UOM: 1 * 1 UN
New Product
Numero del catalogo: (HACHLTV073)
Proveedor: Hach
Descripción: Block heater/cooler, Hach®, LT 20, Thermostatic block heater, bench-top, 80 % relative humidity, non-condensing, Rango de temp.: 10...30 °C
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (TECN36620-17)
Proveedor: Cole-Parmer
Descripción: Safely maintain biological samples.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: ASYNT
Descripción: Para la refrigeración controlada de matraces de 25 a 1.000 ml sin usar recipientes de reacción con revestimiento. Las unidades permiten el contro...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom