Block heaters, analogue, SBH130
Proveedor: Cole Parmer
stuart®
460-0003EA 1080 EUR
460-0003
Block heaters, analogue, SBH130
Termobloques Calentadores de bloque analógicos
  • Hot warning light will flash whenever the temperature of the blocks is above 50 °C
  • BioCote® antimicrobial protection
  • Temperature stability and uniformity at 37 °C is ±0,1 °C within the block and across different blocks
Certificaciones: Clase de protección de IP según DIN EN 60529: IP 20
Información para pedidos: se suministra con herramienta de extracción de bloques. Los bloques se deben solicitar por separado.
Precaución: *RT = Ambient